2-Fluorchinolin-3-boronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10538-1G
PC10538-250MG
APOSPC10538-1GEA
376
CHF
APOSPC10538-1G
APOSPC10538-250MG
2-Fluorchinolin-3-boronsäure 97%
2-Fluorchinolin-3-boronsäure
Formel:
C₉H₇BFNO₂ MW: 190,97 g/mol Melting Pt: 89…94 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05664131 CAS-Nummer: 745784-10-5 |