3,5-Dichlor-2-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-3,5-dichloropyridine
PC10524-1G PC10524-5G PC10524-25G
APOSPC10524-1GEA 26.2 CHF
APOSPC10524-1G APOSPC10524-5G APOSPC10524-25G
3,5-Dichlor-2-fluorpyridin 98%
3,5-Dichlor-2-fluorpyridin
Formel: C₅H₂Cl₂FN
MW: 165,98 g/mol
Melting Pt: 41…44 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039349
CAS-Nummer: 823-56-3