ω,ω-Dibrom-4-fluoracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2-Dibromo-4'-fluoroacetophenone
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 112 CHF
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibrom-4-fluoracetophenon
ω,ω-Dibrom-4-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Br₂FO
Melting Pt: 36…38 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791309
CAS-Nummer: 7542-64-5
UN: 3261
ADR: 8,III