3-Chlor-2,5,6-trifluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSPC10520-25GEA
401
CHF
APOSPC10520-25G
3-Chlor-2,5,6-trifluorpyridin
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Formel:
C₅HClF₃N Siedepunkt: 132…134 °C Flash-Pt: >100 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03001160 CAS-Nummer: 2879-42-7 UN: 1760 ADR: 8,III |