2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
PC1052-1G
PC1052-25G
PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA
41.8
CHF
APOSPC1052-1G
APOSPC1052-25G
APOSPC1052-5G
2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
2-Fluor-5-methoxybenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO₂ MW: 156,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04116337 CAS-Nummer: 161643-29-4 |