2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 166 CHF
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Brom-5-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅BrF₃N
MW: 264.04 g/mol
Siedepunkt: 144…146 °C/15mmHg
Melting Pt: 60…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973763
CAS-Nummer: 732306-26-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III