5-Brom-2-fluor-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic, 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid
PC10510-100G PC10510-25G PC10510-5G
APOSPC10510-100GEA 390 CHF
APOSPC10510-100G APOSPC10510-25G APOSPC10510-5G
5-Brom-2-fluor-3-pyridinboronsäure
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₄BBrFNO₂
MW: 219.8 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039317
CAS-Nummer: 501435-91-2