2-Brom-3,5-difluorpyridin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10508-1G
PC10508-25G
PC10508-5G
APOSPC10508-1GEA
31.4
CHF
APOSPC10508-1G
APOSPC10508-25G
APOSPC10508-5G
2-Brom-3,5-difluorpyridin 99%
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Formel:
C₅H₂BrF₂N Siedepunkt: 36…37 °C/0.6mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03840197 CAS-Nummer: 660425-16-1 |