4,5-Difluoranthranilsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 282 CHF
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
4,5-Difluoranthranilsäure 97%
4,5-Difluoroanthranilic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
Melting Pt: 174…183 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077509
CAS-Nummer: 83506-93-8