5-Brom-2-fluor-4-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10501-1G PC10501-5G PC10501-25G
APOSPC10501-1GEA 41.8 CHF
APOSPC10501-1G APOSPC10501-5G APOSPC10501-25G
5-Brom-2-fluor-4-methylanilin
5-Brom-2-fluor-4-methylanilin
Formel: C₇H₇BrFN
MW: 204,0400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11504886
CAS-Nummer: 945244-29-1