3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10447-1G
PC10447-5G
PC10447-10G
PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA
34.8
CHF
APOSPC10447-1G
APOSPC10447-5G
APOSPC10447-10G
APOSPC10447-25G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzoesäure 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel:
C₈H₄F₄O₃ MW: 224,11 g/mol Melting Pt: 96…101 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660202 CAS-Nummer: 886498-89-1 |