2-Brom-2'-chlor-6'-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Chloro-6-fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC10428-1G PC10428-5G PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA 74.9 CHF
APOSPC10428-1G APOSPC10428-5G APOSPC10428-25G
2-Brom-2'-chlor-6'-fluoracetophenon 98%
2-Brom-2'-chlor-6'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrClFO
MW: 251,4801 g/mol
Siedepunkt: 74 °C/0.06mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368692
CAS-Nummer: 157359-99-4
UN: 3265
ADR: 8,III