2-Brom-2'-chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC10425-1G PC10425-5G
APOSPC10425-1GEA 279 CHF
APOSPC10425-1G APOSPC10425-5G
2-Brom-2'-chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-2'-chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅BrClF₃O
Melting Pt: 27…29 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094501
CAS-Nummer: 79779-64-9
UN: 1759
ADR: 8 III