3'-Amino-4'-fluoracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10414-1G
PC10414-250MG
APOSPC10414-1GEA
122
CHF
APOSPC10414-1G
APOSPC10414-250MG
3'-Amino-4'-fluoracetanilid
3'-Amino-4'-fluoracetanilid
Formel:
C₈H₉FN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368688 CAS-Nummer: 113596-04-6 |