2-Brom-2',3'-difluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3-Difluorophenacyl bromide
PC10408-5G PC10408-10G PC10408-1G
APOSPC10408-5GEA 418 CHF
APOSPC10408-5G APOSPC10408-10G APOSPC10408-1G
2-Brom-2',3'-difluoracetophenon 98%
2-Brom-2',3'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅BrF₂O
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07368687
CAS-Nummer: 886762-77-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II