3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene sulphonamide
PC10406-1G PC10406-5G
APOSPC10406-1GEA 69.6 CHF
APOSPC10406-1G APOSPC10406-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₈H₅F₆NO₂S
MW: 293.1862 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01935138
CAS-Nummer: 39213-22-4