3-Fluorphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
PC10393-100G PC10393-10G PC10393-25G
APOSPC10393-100GEA 184 CHF
APOSPC10393-100G APOSPC10393-10G APOSPC10393-25G
3-Fluorphenylisothiocyanat
3-Fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄FNS
MW: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 227 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004804
CAS-Nummer: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III