3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC10381-1G
PC10381-5G
APOSPC10381-1GEA
33.2
CHF
APOSPC10381-1G
APOSPC10381-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure 99%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ MW: 207.92 g/mol Melting Pt: 178…180 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06657735 CAS-Nummer: 159020-59-4 |