3-Fluor-2-methylphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Fluoro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
PC10380-1G PC10380-5G
APOSPC10380-1GEA 61 CHF
APOSPC10380-1G APOSPC10380-5G
3-Fluor-2-methylphenylboronsäure 98%
3-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Melting Pt: 142…144 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368679
CAS-Nummer: 163517-61-1