Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3,4,5-trifluorobenzoate
PC10372-1G PC10372-25G PC10372-5G PC10372-100G
APOSPC10372-1GEA 17.6 CHF
APOSPC10372-1G APOSPC10372-25G APOSPC10372-5G APOSPC10372-100G
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate 99%
Methyl-3,4,5-trifluorobenzenecarboxylate
Formel: C₈H₅F₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200977
CAS-Nummer: 773873-72-6