Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10369-10G PC10369-1G PC10369-5G
APOSPC10369-10GEA 655 CHF
APOSPC10369-10G APOSPC10369-1G APOSPC10369-5G
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252,27 g/mol
Melting Pt: 232…234 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06200922
CAS-Nummer: 127918-93-8