2-(4-Fluorphenyl)-5-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
PC10367-1G
PC10367-500MG
PC10367-5G
APOSPC10367-1GEA
330
CHF
APOSPC10367-1G
APOSPC10367-500MG
APOSPC10367-5G
2-(4-Fluorphenyl)-5-nitropyridin
2-(4-Fluorophenyl)-5-nitropyridine
Formel:
C₁₁H₇FN₂O₂ Melting Pt: 132…136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06200966 CAS-Nummer: 886361-78-0 |