2-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, (2-Fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC10336-1G
PC10336-25G
PC10336-5G
APOSPC10336-1GEA
26.2
CHF
APOSPC10336-1G
APOSPC10336-25G
APOSPC10336-5G
2-Fluor-4-methylphenylboronsäure
2-Fluor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BFO₂ MW: 153,95 g/mol Melting Pt: 240…245 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664239 CAS-Nummer: 170981-26-7 |