4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
PC10333-1G
PC10333-25G
PC10333-5G
PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA
26.2
CHF
APOSPC10333-1G
APOSPC10333-25G
APOSPC10333-5G
APOSPC10333-10G
4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure
4-Cyan-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BFNO₂ MW: 164.93 g/mol Melting Pt: 362…366 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03411549 CAS-Nummer: 843663-18-3 |