Pentafluorphenyl-2,5-dichlorbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10323-1G
PC10323-500MG
PC10323-5G
APOSPC10323-1GEA
330
CHF
APOSPC10323-1G
APOSPC10323-500MG
APOSPC10323-5G
Pentafluorphenyl-2,5-dichlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-2,5-dichlorbenzolsulfonat
Formel:
C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S Melting Pt: 122…124 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05975133 CAS-Nummer: 885950-40-3 |