Pentafluorphenyl-3-methylbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10320-1G PC10320-500MG PC10320-5G
APOSPC10320-1GEA 330 CHF
APOSPC10320-1G APOSPC10320-500MG APOSPC10320-5G
Pentafluorphenyl-3-methylbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-3-methylbenzolsulfonat
Formel: C₁₃H₇F₅O₃S
Melting Pt: 49…51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975125
CAS-Nummer: 885950-34-5