Pentafluorophenyl-2-thiophensulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10314-1G
PC10314-5G
APOSPC10314-1GEA
166
CHF
APOSPC10314-1G
APOSPC10314-5G
Pentafluorophenyl-2-thiophensulfonat
Pentafluorophenyl-2-thiophensulfonat
Formel:
C₁₀H₃F₅O₃S₂ Melting Pt: 90…92 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05975124 CAS-Nummer: 663175-91-5 |