Pentafluorphenyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10310-1G PC10310-500MG PC10310-5G
APOSPC10310-1GEA 330 CHF
APOSPC10310-1G APOSPC10310-500MG APOSPC10310-5G
Pentafluorphenyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonat
Pentafluorphenyl-3-(trifluormethyl)benzolsulfonat
Formel: C₁₃H₄F₈O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975128
CAS-Nummer: 885950-36-7