Pentafluorphenyl-4-chlorbenzolsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10308-1G PC10308-5G
APOSPC10308-1GEA 241 CHF
APOSPC10308-1G APOSPC10308-5G
Pentafluorphenyl-4-chlorbenzolsulfonat
Pentafluorphenyl-4-chlorbenzolsulfonat
Formel: C₁₂H₄ClF₅O₃S
Melting Pt: 56…58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975123
CAS-Nummer: 161759-99-5