3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzoic acid
PC10301-1G PC10301-500MG PC10301-5G
APOSPC10301-1GEA 330 CHF
APOSPC10301-1G APOSPC10301-500MG APOSPC10301-5G
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₅F₅O₅S
MW: 368,24 g/mol
Melting Pt: 130…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05975151
CAS-Nummer: 886361-31-5