Pentafluorphenyl-1-naphthalinsulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
PC10299-1G
PC10299-500MG
PC10299-5G
APOSPC10299-1GEA
330
CHF
APOSPC10299-1G
APOSPC10299-500MG
APOSPC10299-5G
Pentafluorphenyl-1-naphthalinsulfonat
Pentafluorphenyl-1-naphthalinsulfonat
Formel:
C₁₆H₇F₅O₃S Melting Pt: 102…104 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05975145 CAS-Nummer: 886361-18-8 |