(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: trans-2-(3,5-Difluorophenoxy)cinnamic acid
PC10295-1G PC10295-500MG PC10295-5G
APOSPC10295-1GEA 639 CHF
APOSPC10295-1G APOSPC10295-500MG APOSPC10295-5G
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
(E)-3-[2-(3,5-Difluorophenoxy)phenyl]-2-propenoic acid
Formel: C₁₅H₁₀F₂O₃
MW: 276,24 g/mol
Melting Pt: 185…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663813
CAS-Nummer: 886361-03-1