1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10291-1G
PC10291-500MG
APOSPC10291-1GEA
1110
CHF
APOSPC10291-1G
APOSPC10291-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
1,1,1-Trifluoro-3-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-2-propanol
Formel:
C₁₄H₁₆F₆N₂O Melting Pt: 68…71 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01871732 CAS-Nummer: 453557-82-9 |