2-Methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10287-1G PC10287-250MG PC10287-5G
APOSPC10287-1GEA 66.3 CHF
APOSPC10287-1G APOSPC10287-250MG APOSPC10287-5G
2-Methyl-4-(trifluormethyl)-1,3-thiazol-5-carbonsäure
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
MW: 211,1600 g/mol
Melting Pt: 186…187 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00173295
CAS-Nummer: 117724-63-7