1-Brom-2,4-difluor-5-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
PC10283-25G PC10283-5G
APOSPC10283-25GEA 0 CHF
APOSPC10283-25G APOSPC10283-5G
1-Brom-2,4-difluor-5-nitrobenzol 98%
1-Bromo-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237.99 g/mol
Siedepunkt: 85 °C/0.4mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129166
CAS-Nummer: 345-24-4