Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10273-1G
PC10273-500MG
PC10273-5G
APOSPC10273-1GEA
261
CHF
APOSPC10273-1G
APOSPC10273-500MG
APOSPC10273-5G
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Methyl-1-(3-fluorobenzyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₈FNO₂ MW: 251,3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425805 CAS-Nummer: 383146-94-9 |