1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Fluorophenyl)(4-nitrophenyl)sulphane, 4-[(4-Fluorophenyl)thio]nitrobenzene
PC10269-1G
PC10269-500MG
PC10269-5G
APOSPC10269-1GEA
176
CHF
APOSPC10269-1G
APOSPC10269-500MG
APOSPC10269-5G
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
1-Fluoro-4-[(4-nitrophenyl)sulphanyl]benzene
Formel:
C₁₂H₈FNO₂S MW: 249,27 g/mol Melting Pt: 92…95 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04117815 CAS-Nummer: 2438-85-9 |