3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Lieferant: Apollo Scientific
PC10260-1G PC10260-500MG PC10260-5G
APOSPC10260-1GEA 261 CHF
APOSPC10260-1G APOSPC10260-500MG APOSPC10260-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formel: C₁₃H₁₂FNO₂
MW: 233,24 g/mol
Melting Pt: 129…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00215663
CAS-Nummer: 338965-51-8