2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC10259-1G PC10259-500MG PC10259-5G
APOSPC10259-1GEA 330 CHF
APOSPC10259-1G APOSPC10259-500MG APOSPC10259-5G
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
2-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)malononitrile
Formel: C₁₀H₆ClFN₂
Melting Pt: 132…134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231634
CAS-Nummer: 338965-15-4