{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC10247-1G PC10247-500MG
APOSPC10247-1GEA 958 CHF
APOSPC10247-1G APOSPC10247-500MG
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanamine
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Melting Pt: 81…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03791219
CAS-Nummer: 690632-25-8