5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
PC10245-1G PC10245-10G PC10245-5G
APOSPC10245-1GEA 48.8 CHF
APOSPC10245-1G APOSPC10245-10G APOSPC10245-5G
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃O₂S
MW: 246.21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03012933
CAS-Nummer: 244126-64-5