4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC10238-1G PC10238-500MG
APOSPC10238-1GEA 800 CHF
APOSPC10238-1G APOSPC10238-500MG
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one
Formel: C₁₆H₁₂BrFO₂
Melting Pt: 83…85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091019
CAS-Nummer: 451485-72-6