1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4'-Amino-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC10234-1G PC10234-5G
APOSPC10234-1GEA 156 CHF
APOSPC10234-1G APOSPC10234-5G
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
1-(4-Aminophenyl)-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
Formel: C₈H₆F₃NO
MW: 189,14 g/mol
Melting Pt: 92…94 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05663790
CAS-Nummer: 23516-79-2