Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10232-1G
PC10232-500MG
APOSPC10232-1GEA
800
CHF
APOSPC10232-1G
APOSPC10232-500MG
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Methyl-4-hydroxy-1-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅F₃N₂O₄ MW: 332,28 g/mol Melting Pt: 183…185 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00202782 CAS-Nummer: 318247-30-2 |