3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC10217-1G
PC10217-250MG
APOSPC10217-1GEA
348
CHF
APOSPC10217-1G
APOSPC10217-250MG
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
3-{3-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazole
Formel:
C₁₆H₁₂ClFN₂O Melting Pt: 125…127 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425750 CAS-Nummer: 451485-60-2 |