{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC10199-10G
PC10199-1G
PC10199-5G
PC10199-2.5G
APOSPC10199-10GEA
0
CHF
APOSPC10199-10G
APOSPC10199-1G
APOSPC10199-5G
APOSPC10199-2.5G
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
{4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methanol
Formel:
C₁₂H₁₀F₃NOS Melting Pt: 120…123 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03791170 CAS-Nummer: 317318-96-0 |