2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC10196-1G PC10196-500MG PC10196-5G
APOSPC10196-1GEA 486 CHF
APOSPC10196-1G APOSPC10196-500MG APOSPC10196-5G
2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
2,2,2-Trifluoro-N-(6-oxo-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-4-yl)acetamide
Formel: C₉H₆F₃NO₂S
MW: 249,21 g/mol
Melting Pt: 130…132 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03012801
CAS-Nummer: 108046-14-6