5-Amino-2,4-difluorphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-amino-2,4-difluorophenol
PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 26.2 CHF
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorphenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Melting Pt: 177 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04973718
CAS-Nummer: 113512-71-3