3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC10189-1G
PC10189-500MG
PC10189-5G
APOSPC10189-1GEA
486
CHF
APOSPC10189-1G
APOSPC10189-500MG
APOSPC10189-5G
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formel:
C₁₅H₁₀BrFO₃ Melting Pt: 219…221 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01814603 CAS-Nummer: 449778-69-2 |