3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: trans-2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)cinnamic acid
PC10187-1G PC10187-500MG
APOSPC10187-1GEA 446 CHF
APOSPC10187-1G APOSPC10187-500MG
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
3-[2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)phenyl]acrylic acid
Formel: C₁₅H₁₀ClFO₃
MW: 292,7 g/mol
Melting Pt: 197…199 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02091010
CAS-Nummer: 449778-67-0